Learn More
Ácido 1-propilborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11374346
156.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
17745-45-8
C3H9BO2
87.91
MFCD01074564
JAQOMSTTXPGKTN-UHFFFAOYSA-N
n-propylboronic acid, 1-propaneboronic acid, propaneboronic acid, boronic acid, propyl, 1-propylboronic acid, 1-propaneboronic, n-propylboronc acd, propyl boronic acid, pubchem6019
351065
ácido propilborónico
CCCB(O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
17745-45-8
C3H9BO2
87.91
MFCD01074564
JAQOMSTTXPGKTN-UHFFFAOYSA-N
n-propylboronic acid, 1-propaneboronic acid, propaneboronic acid, boronic acid, propyl, 1-propylboronic acid, 1-propaneboronic, n-propylboronc acd, propyl boronic acid, pubchem6019
351065
ácido propilborónico
CCCB(O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Propylboronic acid
Punto de fusión 105°C to 107°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1731884
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.91
Porcentaje de pureza 98%