missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Propanol, para espectroscopia ACS, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4229327
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
71-23-8
C3H8O
60.10
MFCD00002941
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
1031
CHEBI:28831
propan-1-ol
CCCO
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
71-23-8
C3H8O
60.10
MFCD00002941
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
1031
CHEBI:28831
propan-1-ol
CCCO

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Para espectroscopía UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Propanol
Nombre de nota For Spectroscopy
Punto de fusión -127.0°C
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 97.0°C
Temperatura de inflamación 15°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2OH
Índice de refracción 1.3840 to 1.3860
Cantidad 1 L
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Índice Merck 15,7955
Gravedad específica 0.8
Información de solubilidad Clear colorless
Viscosidad 2.2 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Espectroscopia ACS
Ácido valorable 0.0004 meq/g
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'