Learn More
1-Propanol, Spectrophotometric Grade, 99%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 022933.M1
Detalles adicionales : CAS : 71-23-8 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1274 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 4 x 1L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318217
  • 203.00€ / 4 litros
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
71-23-8
60.096
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
1031
propan-1-ol
C3H8O
MFCD00002941
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
CHEBI:28831
CCCO
Especificación
1-Propanol
Clear liquid
C3H8O
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
CCCO
60.096
CHEBI:28831
Liquid
Alcohol-like
Undesignated
71-23-8
99%
MFCD00002941
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
propan-1-ol
1031
60.1
Sprectrophotometric
13.3 hPa (10mm Hg) at 20°C
4 x 1L