Learn More
1-Propanol, puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.5% (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Catalog Number p-7120039
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
71-23-8
C3H8O
60.10
MFCD00002941
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
1031
CHEBI:28831
propan-1-ol
CCCO
71-23-8
C3H8O
60.10
MFCD00002941
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
1031
CHEBI:28831
propan-1-ol
CCCO
Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur.,≥99.5% (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Propanol
Punto de fusión -127°C
Color Incolora
Densidad 0.804g/mL at 25°C
Punto de ebullición 97°C
Cantidad 6 x 1 L
Límite de explosión 0.137
Temperatura de inflamación 22°C (71.6°F)
Punto de ignición 700°F
Olor Alcohol-like
Envase Frasco de polietileno
Índice de refracción n20/D 1.384
Fórmula lineal CH3CH2CH2OH
Presión de vapor 14.9mmHg (20°C), 10mmHg (147°C)
Número UN UN1274
Beilstein 1098242
Información de solubilidad Soluble in water and most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)