missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Propanol, puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.5% (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™

Marca:  Honeywell Riedel-de Haën 33538-4X2.5L

Detalles adicionales : CAS : 71-23-8 Peso : 8.00000kg Transport : UN number : 1274 Chem class : 3 Pack group : II

Cantidad. 4 x 2.5L
Envase Poly Bottle

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15613990

  • 440.68€ / paquete de 4


Fecha de envío estimada
del proveedor 31-07-2018
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

Colorless
0.804g/mL at 25°C
14.9mmHg (20°C), 10mmHg (147°C)
22°C (71.6°F)
n20/D 1.384
97°C
Alcohol-like
Soluble in water and most organic solvents
2.1 (vs air)
700°F
−127°C

Especificaciones

1-Propanol
≥99.5% (GC)
60.1g/mol
UN1274
0.804g/mL at 25°C
700°F
Poly Bottle
Soluble in water and most organic solvents
2.1 (vs air)
97°C
−127°C
71-23-8
CH3CH2CH2OH
MFCD00002941
1098242
0.137
Alcohol-like
n20/D 1.384
14.9mmHg (20°C), 10mmHg (147°C)
22°C (71.6°F)
Colorless
4 x 2.5L
Videos
SDS