Learn More
1-propanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024720
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
71-23-8
C3H8O
60.10
MFCD00002941
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
1031
CHEBI:28831
propan-1-ol
CCCO
71-23-8
C3H8O
60.10
MFCD00002941
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
1031
CHEBI:28831
propan-1-ol
CCCO
1-Propanol is used as a solvent and an entrainer in azeotropic distillation. It is used as a precursor to prepare propyl acetate, propylamide and propyl halides by reacting with acetic acid, ammonia and halogens respectively. It is actively used as a solvent in inks for flexographic printing, which is a technique used for printing. It is added to cleaners, floor polishes and metal degreasing fluids and is used as an additional solvent in the manufacture of adhesives. It enhances the drying characteristics of alkyd resins, electrodeposition paints and baking finishes in coating industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-propanol se utiliza como disolvente y aditivo en la destilación azeotrópica. Se utiliza como precursor para preparar acetato de propilo, propilamida y haluros de propilo mediante la reacción con ácido acético, amoníaco y halógenos respectivamente. Se utiliza activamente como disolvente en las tintas para la impresión flexográfica, técnica utilizada para la impresión. Se añade a los limpiadores, abrillantadores y fluidos desengrasantes metálicos, y se utiliza como disolvente adicional en la fabricación de adhesivos. Mejora las características de secado de las resinas alquídicas, pinturas de electrodeposición y acabados de hornear en la industria de los revestimientos.
Solubilidad
Miscible con agua, alcoholes, cetonas, aldehídos, éteres, glicoles, hidrocarburos aromáticos y alifáticos.
Notas
Altamente inflamable. Incompatible con metales alcalinos, tierras alcalinas, aluminio, agentes oxidantes, compuestos nitrosos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Propanol
Punto de fusión -127°C
Densidad 0.804
Punto de ebullición 97°C
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 15°C (59°F)
Olor Alcohol-like
Índice de refracción 1.385
Número UN UN1274
Beilstein 1098242
Índice Merck 14,7842
Información de solubilidad Miscible with water,alcohols,ketones,aldehydes,ethers,glycols,aromatic and aliphatic hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza ≥99%