Learn More
1-Propanetiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058884
16.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
107-03-9
C3H8S
76.157
MFCD00004900
SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
1-propanethiol, propanethiol, n-propylmercaptan, propyl mercaptan, n-propyl mercaptan, n-propylthiol, 1-propylmercaptan, propylthiol, 1-mercaptopropane, 1-propyl mercaptan
7848
CHEBI:8473
propane-1-tiol
CCCS
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
107-03-9
C3H8S
76.157
MFCD00004900
SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
1-propanethiol, propanethiol, n-propylmercaptan, propyl mercaptan, n-propyl mercaptan, n-propylthiol, 1-propylmercaptan, propylthiol, 1-mercaptopropane, 1-propyl mercaptan
7848
CHEBI:8473
propane-1-tiol
CCCS
1-Propanethiol, is used widely in research areas. This compound has a wide range of applications including cell biology, materials science, nanoscience, self-assembled monolayers (SAMs), nanoelectronics, and contact printing. It is also used as a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Propanethiol
Punto de fusión -113°C
Color Incolora
Densidad 0.8410 g/mL
Punto de ebullición 67°C to 68°C
Temperatura de inflamación −20°C (4°F)
Olor Stench
Fórmula lineal CH3CH2CH2SH
Índice de refracción 1.438
Cantidad 100 mL
Número UN UN2402
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad It is soluble in water (1.9g/L) at 25°C. It is also soluble in alcohol,acetone,benzene,ether,hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido