Learn More
1-Fenilpirrolidina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
1-Phenylpyrrolidine are used as flooding intestinal coccidiosis, flooding Xiao NET intermediate.It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-fenilpirrolidina se utiliza como intermedio de inundación de la coccidiosis intestinal y de Xiao NET. Se puede utilizar en los campos agroquímicos, farmacéuticos y de colorantes.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes. Almacenar en frío, a una temperatura de 2 a 8 °C.
La 1-fenilpirrolidina se utiliza como intermedio de inundación de la coccidiosis intestinal y de Xiao NET. Se puede utilizar en los campos agroquímicos, farmacéuticos y de colorantes.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes. Almacenar en frío, a una temperatura de 2 a 8 °C.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Phenylpyrrolidine |
Punto de ebullición | 133°C to 134°C (19 mmHg) |
Índice de refracción | 1.582 |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 117030 |
Información de solubilidad | Not miscible in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.22 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |