Learn More
1-Fenilciclohexeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025224
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
771-98-2
C12H14
158.244
MFCD00001542
WCMSFBRREKZZFL-UHFFFAOYSA-N
1-phenyl-1-cyclohexene, 1-phenylcyclohexene, 1-phenylcyclohex-1-ene, benzene, 1-cyclohexen-1-yl, phenylcyclohexene, cyclohexenylbenzene, benzene, cyclohexenyl, 2,3,4,5-tetrahydro-1,1'-biphenyl, cyclohexene, 1-phenyl, trans-1-phenylcyclohexene
13043
Ciclohexen-1-ilbenceno
C1CCC(=CC1)C2=CC=CC=C2
771-98-2
C12H14
158.244
MFCD00001542
WCMSFBRREKZZFL-UHFFFAOYSA-N
1-phenyl-1-cyclohexene, 1-phenylcyclohexene, 1-phenylcyclohex-1-ene, benzene, 1-cyclohexen-1-yl, phenylcyclohexene, cyclohexenylbenzene, benzene, cyclohexenyl, 2,3,4,5-tetrahydro-1,1'-biphenyl, cyclohexene, 1-phenyl, trans-1-phenylcyclohexene
13043
Ciclohexen-1-ilbenceno
C1CCC(=CC1)C2=CC=CC=C2
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Phenylcyclohexene
Punto de fusión -11°C
Densidad 0.992
Punto de ebullición 250°C to 252°C
Temperatura de inflamación 103°C (217°F)
Índice de refracción 1.57
Cantidad 5 g
Beilstein 1905772
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.24
Porcentaje de pureza 97%