Learn More
1-Fenil-3-pirazolidinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Descripción
Phenidone inhibits both the LO (lipoxygenase) and Cox (cyclooxygenase) pathways, the synthesis of Fos-related antigen protein, and is described as an anti-inflammatory and anti-oxidant compound. Phenidone has been shown to block neurotoxicity induced by kainate, and weakens oxidative stress induced by lipopolysaccharide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La fenidona inhibe las vías de la LO (lipoxigenasa) y de la Cox (ciclooxigenasa), la síntesis de la proteína del antígeno relacionado con Fos, y se describe como un compuesto antiinflamatorio y antioxidante. Se ha demostrado que la fenidona bloquea la neurotoxicidad inducida por el kainato y debilita el estrés oxidativo inducido por el lipopolisacárido.
Solubilidad
Soluble en agua (1:10 caliente), metanol (0,1 mg/ml), DMSO (75 mg/ml) y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
La fenidona inhibe las vías de la LO (lipoxigenasa) y de la Cox (ciclooxigenasa), la síntesis de la proteína del antígeno relacionado con Fos, y se describe como un compuesto antiinflamatorio y antioxidante. Se ha demostrado que la fenidona bloquea la neurotoxicidad inducida por el kainato y debilita el estrés oxidativo inducido por el lipopolisacárido.
Solubilidad
Soluble en agua (1:10 caliente), metanol (0,1 mg/ml), DMSO (75 mg/ml) y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Phenyl-3-pyrazolidinone |
Punto de fusión | 120°C to 123°C |
Cantidad | 50 g |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 131856 |
Índice Merck | 14,7309 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.19 |
Porcentaje de pureza | 97% |