Learn More
1-Fenil-2-trimetilsililacetileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052799
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
2170-06-1
C11H14Si
174.32
MFCD00054860
UZIXCCMXZQWTPB-UHFFFAOYSA-N
C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC=C1
2170-06-1
C11H14Si
174.32
MFCD00054860
UZIXCCMXZQWTPB-UHFFFAOYSA-N
C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC=C1
1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylene was used in the preparation of donor-stabilized Pt-η-alkyne complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-fenil-2-trimetilsililacetileno se utilizó en la preparación de los complejos de Pt-η-alquinos estabilizados con donantes.
Solubilidad
Poco soluble (6,1E-3 g/l) (25 °C)
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Evitar los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylene
Color Incolora
Densidad 0.886 g/mL
Punto de ebullición 87°C to 88°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación 74°C (165°F)
Fórmula lineal C6H5C≡CSi(CH3)3
Índice de refracción 1.528
Cantidad 5 g
Beilstein 3088678
Sinónimo 1-phenyl-2-trimethylsilyl acetylene, trimethyl phenylethynyl silane, silane, trimethyl phenylethynyl, 1-phenyl-2-trimethylsilylacetylene, phenylethynyltrimethylsilane, trimethylsilyl phenylacetylene, trimethyl 2-phenylethynyl silane, phenylethynyl-trimethylsilane, phenylethynyl trimethylsilane, acmc-1bika
Información de solubilidad Sparingly Soluble (6.1E-3 g/L) (25°C)
Nombre IUPAC trimetil(2-feniletinil)silano
PubChem CID 137464
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.32
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido