Learn More
Alfa Aesar™ 1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylene, 99%
Marca:  Alfa Aesar™ H55866.14
Detalles adicionales : CAS : 2170-06-1 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452248
  • 124.00€ / 25 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylene was used in the preparation of donor-stabilized Pt-η-alkyne complexes.
Solubility
Sparingly Soluble (6.1E-3 g/L) (25°C)
Notes
Store at room temperature. Avoid strong oxidizing agents.
Especificación
2172-02-3
474.98
YZABPPRMRYHJGL-UHFFFAOYSA-N
25199745
CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.[Hf]
C16H40HfO4
MFCD00054860
tetrakis tert-butoxy hafnium, hafnium; 2-methylpropan-2-ol
hafnium;2-methylpropan-2-ol
Especificación
1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylene
1.5280
Colorless
2172-02-3
C6H5C≡CSi(CH3)3
3088678
YZABPPRMRYHJGL-UHFFFAOYSA-N
hafnium;2-methylpropan-2-ol
25199745
Liquid
0.886g/mL
87°C to 88°C (9mmHg)
25g
C16H40HfO4
MFCD00054860
tetrakis tert-butoxy hafnium, hafnium; 2-methylpropan-2-ol
CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.[Hf]
474.98
174.32
99%