Learn More
1-Fenil-2-pirrolidinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
A novel derivative of 1-phenyl-2-pyrrolidinone, blebbistatin, inhibits non-muscle myocin II activity with high specificity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un nuevo derivado de 1-fenil-2-pirrolidinona, blebistatina, que inhibe la actividad de la miocina II no muscular con alta especificidad.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y acetato de etilo. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Es un nuevo derivado de 1-fenil-2-pirrolidinona, blebistatina, que inhibe la actividad de la miocina II no muscular con alta especificidad.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y acetato de etilo. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Phenyl-2-pyrrolidinone |
Punto de fusión | 63°C to 68°C |
Punto de ebullición | 123°C (0.2 mmHg) |
Olor | Odorless |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 130685 |
Información de solubilidad | Soluble in chloroform and ethyl Acetate. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.2 |
Porcentaje de pureza | 99% |