Learn More
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol, 98+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 392760050
Detalles adicionales : CAS : 4187-87-5 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10228943
  • 107.30€ / 5 g
Fecha estimada de envío
31-08-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
4187-87-5
132.16
UIGLAZDLBZDVBL-UHFFFAOYSA-N
20155
C#CC(C1=CC=CC=C1)O
C9H8O
MFCD00021860
1-phenyl-2-propyn-1-ol, 1-phenylpropargyl alcohol, ethynylphenylcarbinol, phenylethynylcarbinol, 2-propyn-1-ol, 1-phenyl, benzyl alcohol, .alpha.-ethynyl, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl, alpha-ethynylbenzyl alcohol, alpha-ethynylbenzenemethanol, alpha-phenylpropargyl alcohol
1-phenylprop-2-yn-1-ol
Especificaciones
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
99°C
Glass bottle
1.066
Yellow
5g
98.0
98% min. (GC)
HC≡CCH(OH)C6H5
1-phenyl-2-propyn-1-ol, 1-phenylpropargyl alcohol, ethynylphenylcarbinol, phenylethynylcarbinol, 2-propyn-1-ol, 1-phenyl, benzyl alcohol, .alpha.-ethynyl, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl, alpha-ethynylbenzyl alcohol, alpha-ethynylbenzenemethanol, alpha-phenylpropargyl alcohol
C#CC(C1=CC=CC=C1)O
132.16
132.16
98+%
1.0660g/mL
Authentic
1.5480 to 1.5510 (20°C, 589nm)
231.0°C to 233.0°C
22.0°C
4187-87-5
100.0
C9H8O
MFCD00021860
UIGLAZDLBZDVBL-UHFFFAOYSA-N
1-phenylprop-2-yn-1-ol
20155
Liquid
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • (#1)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos