Learn More
1-Fenil-2-propini-1-ol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045135
20.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4187-87-5
C9H8O
132.162
MFCD00021860
UIGLAZDLBZDVBL-UHFFFAOYSA-N
1-phenyl-2-propyn-1-ol, 1-phenylpropargyl alcohol, ethynylphenylcarbinol, phenylethynylcarbinol, 2-propyn-1-ol, 1-phenyl, benzyl alcohol, .alpha.-ethynyl, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl, alpha-ethynylbenzyl alcohol, alpha-ethynylbenzenemethanol, alpha-phenylpropargyl alcohol
20155
1-fenilprop-2-in-1-ol
C#CC(C1=CC=CC=C1)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4187-87-5
C9H8O
132.162
MFCD00021860
UIGLAZDLBZDVBL-UHFFFAOYSA-N
1-phenyl-2-propyn-1-ol, 1-phenylpropargyl alcohol, ethynylphenylcarbinol, phenylethynylcarbinol, 2-propyn-1-ol, 1-phenyl, benzyl alcohol, .alpha.-ethynyl, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl, alpha-ethynylbenzyl alcohol, alpha-ethynylbenzenemethanol, alpha-phenylpropargyl alcohol
20155
1-fenilprop-2-in-1-ol
C#CC(C1=CC=CC=C1)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Punto de fusión 26°C to 30°C
Densidad 1.087
Punto de ebullición 231°C to 233°C
Temperatura de inflamación 99°C (210°F)
Índice de refracción 1.55
Cantidad 1 g
Beilstein 742365
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 98%