Learn More
1-Fenil-2-hexanona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081124
16.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
25870-62-6
C12H16O
176.259
MFCD00027240
DYQAZJQDLPPHNB-UHFFFAOYSA-N
1-phenyl-2-hexanone, benzyl butyl ketone, 2-hexanone, 1-phenyl, benzyl n-butyl ketone, phenyl hexanone, benzylbutylketone, 1-phenyl-hexan-2-one, acmc-209gmx, dyqazjqdlpphnb-uhfffaoysa
33191
1-fenilhexan-2-ona
CCCCC(=O)CC1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
25870-62-6
C12H16O
176.259
MFCD00027240
DYQAZJQDLPPHNB-UHFFFAOYSA-N
1-phenyl-2-hexanone, benzyl butyl ketone, 2-hexanone, 1-phenyl, benzyl n-butyl ketone, phenyl hexanone, benzylbutylketone, 1-phenyl-hexan-2-one, acmc-209gmx, dyqazjqdlpphnb-uhfffaoysa
33191
1-fenilhexan-2-ona
CCCCC(=O)CC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-2-hexanone
Densidad 0.94
Punto de ebullición 153°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.501
Cantidad 1 g
Beilstein 2044423
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 95%