Learn More
1-fenil-1H-imidazol-2-carbaldehído, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-phenyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.19 |
Porcentaje de pureza | 97% |