missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 1-Phenyl-1H-1,2,3-triazole-4-methanol, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H64892.06

Detalles adicionales : CAS : 103755-58-4 Peso : 0.00500kg

Cantidad. 5g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15492289

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

103755-58-4
175.191
UBFOXHGJGFQOFV-UHFFFAOYSA-N
708707
C1=CC=C(C=C1)N2C=C(N=N2)CO
C9H9N3O
MFCD00100214
1-phenyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methanol, 1-phenyltriazol-4-yl methanol, 1-phenyl-1,2,3-triazol-4-yl methanol, 1-phenyl-1h-1,2,3-triazol-4-ylmethanol, 1h-1,2,3-triazole-4-methanol, 1-phenyl, 1h-1,2,3-triazole-4-methanol,1-phenyl, 1-phenyl-1,2,3-triazol-4-yl methan-1-ol, acmc-20dnut, phenyltriazolylmethanol
(1-phenyltriazol-4-yl)methanol

Especificaciones

1-Phenyl-1H-1,2,3-triazole-4-methanol
103755-58-4
MFCD00100214
1-phenyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methanol, 1-phenyltriazol-4-yl methanol, 1-phenyl-1,2,3-triazol-4-yl methanol, 1-phenyl-1h-1,2,3-triazol-4-ylmethanol, 1h-1,2,3-triazole-4-methanol, 1-phenyl, 1h-1,2,3-triazole-4-methanol,1-phenyl, 1-phenyl-1,2,3-triazol-4-yl methan-1-ol, acmc-20dnut, phenyltriazolylmethanol
C1=CC=C(C=C1)N2C=C(N=N2)CO
175.191
175.19
97%
5g
C9H9N3O
145841
UBFOXHGJGFQOFV-UHFFFAOYSA-N
(1-phenyltriazol-4-yl)methanol
708707
Solid
Videos
SDS Documentos