Learn More
Ácido 1-fenil-1-ciclohexanocarboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10205990
42.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1135-67-7
C13H16O2
204.27
MFCD00037152
QXXHHHWXFHPNOS-UHFFFAOYSA-N
1-phenylcyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl, acmc-1c6ij, 1-phenylcyclohexanecarboxylicacid, qxxhhhwxfhpnos-uhfffaoysa, 1-phenylcyclohexanecarboxylic acid #, cyclohexanecarboxylicacid, 1-phenyl, 1-phenyl-1-cyclohexane carboxylic acid
70817
ácido 1-fenilciclohexano-1-carboxílico
C1CCC(CC1)(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1135-67-7
C13H16O2
204.27
MFCD00037152
QXXHHHWXFHPNOS-UHFFFAOYSA-N
1-phenylcyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl, acmc-1c6ij, 1-phenylcyclohexanecarboxylicacid, qxxhhhwxfhpnos-uhfffaoysa, 1-phenylcyclohexanecarboxylic acid #, cyclohexanecarboxylicacid, 1-phenyl, 1-phenyl-1-cyclohexane carboxylic acid
70817
ácido 1-fenilciclohexano-1-carboxílico
C1CCC(CC1)(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 119°C to 124°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C6H10CO2H
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.27
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo