Learn More
1-Fenil-1-butino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11444150
26.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
622-76-4
C10H10
130.19
MFCD00039945
FFFMSANAQQVUJA-UHFFFAOYSA-N
1-phenyl-1-butyne, 1-butynylbenzene, benzene, 1-butynyl, 1-butyne, 1-phenyl, but-1-yn-1-ylbenzene, 1-but-1-ynyl benzene, 1-ethyl-2-phenylacetylene, phenylbutyne, ethylphenylacetylene, phenylethylacetylene
69328
but-1-inilbenceno
CCC#CC1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
622-76-4
C10H10
130.19
MFCD00039945
FFFMSANAQQVUJA-UHFFFAOYSA-N
1-phenyl-1-butyne, 1-butynylbenzene, benzene, 1-butynyl, 1-butyne, 1-phenyl, but-1-yn-1-ylbenzene, 1-but-1-ynyl benzene, 1-ethyl-2-phenylacetylene, phenylbutyne, ethylphenylacetylene, phenylethylacetylene
69328
but-1-inilbenceno
CCC#CC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1-butyne
Densidad 0.918
Punto de ebullición 201°C to 203°C
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Fórmula lineal CH3CH2C≡CC6H5
Índice de refracción 1.552
Cantidad 5 g
Beilstein 1903397
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 98%