Learn More
1-(p-Toluenosulfonil)imidazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7035957
38.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2232-08-8
C10H10N2O2S
222.26
MFCD00005285
YJYMYJRAQYREBT-UHFFFAOYSA-N
1-p-toluenesulfonyl imidazole, 1-tosyl-1h-imidazole, n-tosylimidazole, 1-4-methylphenyl sulfonyl-1h-imidazole, 1-tosylimidazole, 1-p-toluenesulphonyl imidazole, 1-p-tolylsulfonyl imidazole, 1h-imidazole, 1-4-methylphenyl sulfonyl, 1-toluene-p-sulphonyl imidazole, 1-4-methylbenzenesulfonyl imidazole
75219
1-(4-metilfenil)sulfonilimidazol
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1C=CN=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2232-08-8
C10H10N2O2S
222.26
MFCD00005285
YJYMYJRAQYREBT-UHFFFAOYSA-N
1-p-toluenesulfonyl imidazole, 1-tosyl-1h-imidazole, n-tosylimidazole, 1-4-methylphenyl sulfonyl-1h-imidazole, 1-tosylimidazole, 1-p-toluenesulphonyl imidazole, 1-p-tolylsulfonyl imidazole, 1h-imidazole, 1-4-methylphenyl sulfonyl, 1-toluene-p-sulphonyl imidazole, 1-4-methylbenzenesulfonyl imidazole
75219
1-(4-metilfenil)sulfonilimidazol
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1C=CN=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole
Punto de fusión 76°C to 78°C
Cantidad 5 g
Beilstein 612451
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.26
Porcentaje de pureza ≥98%