Learn More
1-Octino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082149
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
629-05-0
C8H14
110.20
MFCD00009546
UMIPWJGWASORKV-UHFFFAOYSA-N
1-octyne, hexylacetylene, octyne-1, n-octyne, hex-1-yl acetylene, pubchem13059, acmc-209na4, 4-01-00-01034 beilstein handbook reference, 1-octyne 10g
12370
oct-1-ino
CCCCCCC#C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
629-05-0
C8H14
110.20
MFCD00009546
UMIPWJGWASORKV-UHFFFAOYSA-N
1-octyne, hexylacetylene, octyne-1, n-octyne, hex-1-yl acetylene, pubchem13059, acmc-209na4, 4-01-00-01034 beilstein handbook reference, 1-octyne 10g
12370
oct-1-ino
CCCCCCC#C
1-Octyne is widely used in organic reactions such as halogenation, hydration, oxidative cleavage, hydrogenation, hydrohalogenation, nitrile formation, polymerization and substitution reactions. It is used a precursor for the preparation of monohalogen substituted akenes or dihalogen substituted alkanes on treated with hydrogen halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-octino se utiliza ampliamente en reacciones orgánicas como halogenación, hidratación, escisión oxidativa, hidrogenación, hidrohalogenación, formación de nitrilo, polimerización y reacciones de sustitución. Se usa como precursor para la preparación de aquenos monohalogenados sustituidos o alcanos dihalogenados sustituidos en tratados con haluros de hidrógeno.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter y otros disolventes orgánicos. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Mantener alejado del calor, las chispas, las fuentes de ignición y el fuego.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Octyne
Punto de fusión -60°C
Densidad 0.746
Punto de ebullición 123°C to 126°C
Temperatura de inflamación 17°C (62°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal CH3(CH2)5C≡CH
Índice de refracción 1.416
Cantidad 10 g
Número UN UN3295
Beilstein 1734494
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ether and other organic solvents. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido