Learn More
(+/-)-1-Octin-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021077
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
818-72-4
C8H14O
126.20
MFCD00004588
VUGRNZHKYVHZSN-UHFFFAOYNA-N
1-octyn-3-ol, 1-octyne-3-ol, oct-1-yne-3-ol, 1-oct-1-yn-3-ol, 3-hydroxyoct-1-yne, acmc-20apfv, acmc-20apkf, rac-1-octyn-3-ol, oct-1 yn-3 ol, pubchem11033
13166
oct-1-yn-3-ol
CCCCCC(O)C#C
818-72-4
C8H14O
126.20
MFCD00004588
VUGRNZHKYVHZSN-UHFFFAOYNA-N
1-octyn-3-ol, 1-octyne-3-ol, oct-1-yne-3-ol, 1-oct-1-yn-3-ol, 3-hydroxyoct-1-yne, acmc-20apfv, acmc-20apkf, rac-1-octyn-3-ol, oct-1 yn-3 ol, pubchem11033
13166
oct-1-yn-3-ol
CCCCCC(O)C#C
1-Octyn-3-ol was used in the synthesis of synthetic tricolorin A which is an organic chemical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-octin-3-ol se utilizaba en la síntesis de tricolorina sintética A que es una sustancia química orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes. Sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (+/-)-1-Octyn-3-ol
Punto de fusión -60°C
Densidad 0.865
Punto de ebullición 180°C to 181°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Índice de refracción 1.442
Cantidad 10 g
Beilstein 1098642
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 98%