Learn More
Ácido 1-octilfosfónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047302
44.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4724-48-5
C8H19O3P
194.211
MFCD00015841
NJGCRMAPOWGWMW-UHFFFAOYSA-N
n-octylphosphonic acid, 1-octylphosphonic acid, phosphonic acid, octyl, phosphonic acid, p-octyl, unii-95c2aw87bo, octylphosphonicacid, acmc-209uni, p-octyl-phosphonic acid, octylphosphonic acid, dsstox_cid_24679
78452
ácido octilfosfónico
CCCCCCCCP(=O)(O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4724-48-5
C8H19O3P
194.211
MFCD00015841
NJGCRMAPOWGWMW-UHFFFAOYSA-N
n-octylphosphonic acid, 1-octylphosphonic acid, phosphonic acid, octyl, phosphonic acid, p-octyl, unii-95c2aw87bo, octylphosphonicacid, acmc-209uni, p-octyl-phosphonic acid, octylphosphonic acid, dsstox_cid_24679
78452
ácido octilfosfónico
CCCCCCCCP(=O)(O)O
1-Octylphosphonic acid is a basic building block and used in the preparation of various pharmaceutical compounds and chemical products. It is supported with calcium hydroxyapatite and used in the dental field as corrosion inhibitor and organic building block. It acts as a corrosion inhibitor in metallic household surfaces such as faucets and drains as well as prevents the rusting of can or dispenser. It is also used in the synthesis of octyl-phosphonic acid dimethyl ester by reacting with iodomethane in presence of CS2 CO3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-ácido octilfosfónico es un compuesto básico y se utiliza en la preparación de diversos compuestos farmacéuticos y productos químicos. Se apoya con hidroxiapatita de calcio y se utiliza en el campo dental como inhibidor de corrosión y bloque orgánico de construcción. Actúa como un inhibidor de corrosión en superficies metálicas del hogar como grifos y drenajes, así como previene la oxidación de la lata o dispensador. También se utiliza en la síntesis del ácido octil-fosfonico dimetiléster al reaccionar con yodometano en presencia de CS2 CO3.
Solubilidad
Ligeramente soluble en disolventes orgánicos y agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Octylphosphonic acid
Punto de fusión 100°C to 102°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1764242
Información de solubilidad Slightly soluble in organic solvents and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.21
Porcentaje de pureza 99%