Learn More
1-Octeno 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-176687
23.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
111-66-0
C8H16
112.21
MFCD00009548
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
1-octene, caprylene, n-1-octene, 1-octylene, octylene, alpha-octene, octene-1, 1-caprylene, octene, alpha-octylene
8125
CHEBI:46708
oct-1-eno
CCCCCCC=C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
111-66-0
C8H16
112.21
MFCD00009548
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
1-octene, caprylene, n-1-octene, 1-octylene, octylene, alpha-octene, octene-1, 1-caprylene, octene, alpha-octylene
8125
CHEBI:46708
oct-1-eno
CCCCCCC=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Octene
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -102.0°C
Densidad 0.7150g/mL
Punto de ebullición 121.0°C to 123.0°C
Temperatura de inflamación 13°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)5CH=CH2
Índice de refracción 1.4080 to 1.4100
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 221
Índice Merck 15, 1766
Gravedad específica 0.715
Información de solubilidad Solubility in water: 4.1 mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether, petroleum and, coal-tar solvents, soluble in hydrocarbon solvents
Viscosidad 0.38 mm2/s (40°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.21
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido