Learn More
1-Octanol, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Catalog Number p-7120036
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
20 L
Envase:
Frasco de vidrio
Lata de acero inoxidable
111-87-5
C8H18O
130.23
MFCD00002988
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
957
CHEBI:16188
octan-1-ol
CCCCCCCCO
111-87-5
C8H18O
130.23
MFCD00002988
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
957
CHEBI:16188
octan-1-ol
CCCCCCCCO
Reagent Grade, 99%
  • ≥95 % para uso general en laboratorios.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Octanol
Punto de fusión -15°C
Color Incolora
Densidad 0.827g/mL at 25°C
Punto de ebullición 196°C
Temperatura de inflamación 80°C (176°F)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7OH
Índice de refracción n20/D 1.429(lit.)
Cantidad 2.5 L
Beilstein 1697461
Densidad del vapor 4.5 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus™
Forma física Líquido