Learn More
1-Octanol, natural, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052539
Click to view available options
Cantidad:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
111-87-5
C8H18O
130.23
MFCD00002988
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
957
CHEBI:16188
octan-1-ol
CCCCCCCCO
111-87-5
C8H18O
130.23
MFCD00002988
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
957
CHEBI:16188
octan-1-ol
CCCCCCCCO
1-Octanol is a synthetic reagent used to produce esters. It inhibits T-type calcium channels and is used to determine the partition coefficient between compounds and the cytosol. It is used to evaluate the lipophilicity of pharmaceutical products. It is also used as a solvent for protective coatings, waxes, and oils, and as a raw material for plasticizers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-octanol es un reactivo sintético que se utiliza para producir ésteres. Inhibe los canales de calcio tipo T y se usa para determinar el coeficiente de partición entre los compuestos y el citosol. Se utiliza para evaluar la lipofilicidad de los productos farmacéuticos. También se emplea como disolvente para revestimientos protectores, ceras y aceites, y como materia prima para plastificantes.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Octanol
Nombre de nota Natural
Punto de fusión -16°C
Color Incolora
Densidad 0.825 g/mL
Punto de ebullición 193°C to 195°C
Temperatura de inflamación 81°C (178°F)
Olor Sweet
Índice de refracción 1.4295
Cantidad 500 mL
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido