Learn More
1-Octanol, ACS reagent, ≥99%, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Catalog Number p-7120035
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
111-87-5
C8H18O
130.23
MFCD00002988
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
957
CHEBI:16188
octan-1-ol
CCCCCCCCO
111-87-5
C8H18O
130.23
MFCD00002988
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
957
CHEBI:16188
octan-1-ol
CCCCCCCCO
ACS Reagent,≥99%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Octanol
Punto de fusión -15°C
Densidad 0.827g/mL at 25°C
Punto de ebullición 194°C
Temperatura de inflamación 80°C (176°F)
Olor Characteristic
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7OH
Índice de refracción n20/D 1.429
Cantidad 100 mL
Beilstein 1697461
Densidad del vapor 4.5 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Octanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.