Learn More
1-Octanol, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10073763
405.35 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
111-87-5
C8H18O
130.23
MFCD00002988
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
957
CHEBI:16188
octan-1-ol
CCCCCCCCO
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
111-87-5
C8H18O
130.23
MFCD00002988
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
957
CHEBI:16188
octan-1-ol
CCCCCCCCO
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Octanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -16.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8240g/mL
Punto de ebullición 195.0°C
Temperatura de inflamación 81°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Bidón de metal
Fórmula lineal CH3(CH2)7OH
Índice de refracción 1.4280 to 1.4310
Cantidad 25 L
Beilstein 01, 418
Índice Merck 15, 6840
Gravedad específica 0.824
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform,ether,and mineral oil,soluble in propylene glycol,insoluble in glycerol
Viscosidad 9 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Octanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.