Learn More
1-Octanesulfonic Acid Sodium Salt, HPLC Grade, J.T. Baker™
Catalog Number p-5383265
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
5324-84-5
C8H17NaO3S
216.27
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
23669624
sodio; sulfonato-1-octano
[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
5324-84-5
C8H17NaO3S
216.27
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
23669624
sodio; sulfonato-1-octano
[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
High purity solvents for use in analytical and preparative separations
    Para la cromatografía de pares de iones de compuestos básicos
Nombre del producto químico o material 1-Octanesulfonic Acid Sodium Salt
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Número MDL MFCD00007544
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1L = 0.00kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.27
Grado HPLC