Learn More
1-Octacosanol, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10441304
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
557-61-9
C28H58O
410.77
MFCD00044770
CNNRPFQICPFDPO-UHFFFAOYSA-N
1-octacosanol, octacosanol, montanyl alcohol, octacosyl alcohol, cluytyl alcohol, n-octacosanol, octacosanol-1, policosanol, octacosyl, polycosanol
68406
CHEBI:28243
octacosan-1-ol
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
557-61-9
C28H58O
410.77
MFCD00044770
CNNRPFQICPFDPO-UHFFFAOYSA-N
1-octacosanol, octacosanol, montanyl alcohol, octacosyl alcohol, cluytyl alcohol, n-octacosanol, octacosanol-1, policosanol, octacosyl, polycosanol
68406
CHEBI:28243
octacosan-1-ol
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Octacosanol
% mín. CAS 90.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 83.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 200.0°C to 250.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)27OH
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 6833
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot hydrocarbons, hot dibutylether,, thf,,hot methylisobutylketone
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.77
Porcentaje de pureza 90+%
Forma física Polvo cristalino o cristales en copos