Learn More
1-O-n-Octil-β-D-glucopiranósido, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737095
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
29836-26-8
C14H28O6
292.37
MFCD00063288
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
octyl-beta-d-glucopyranoside, b-octylglucoside, octyl beta-d-glucopyranoside, octyl beta-d-glucoside, octyl glucoside, n-octyl-beta-d-glucoside, octyl b-d-glucopyranoside, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-octyloxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, unii-v109wut6rl, n-octyl glucoside
62852
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-octoxioxano-3,4,5-triol
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
29836-26-8
C14H28O6
292.37
MFCD00063288
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
octyl-beta-d-glucopyranoside, b-octylglucoside, octyl beta-d-glucopyranoside, octyl beta-d-glucoside, octyl glucoside, n-octyl-beta-d-glucoside, octyl b-d-glucopyranoside, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-octyloxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, unii-v109wut6rl, n-octyl glucoside
62852
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-octoxioxano-3,4,5-triol
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-O-n-Octyl-β-D-glucopyranoside
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 105°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Índice Merck 15, 6857
Condición de rotación específica − 32.00 (20.00°C c=5,water)
Rotación específica -32
Información de solubilidad (10% in water) Clear to slightly hazy colorless to light yellow
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.36
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino y trozos