Learn More
1-Nonanesulfonic acid, sodium salt, 99+%, Ion pair chromatography, anhydrous, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 396700050
Detalles adicionales : CAS : 35192-74-6 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10227653
  • 121.80€ / 5 g
Fecha estimada de envío
31-08-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
For ion pair chromatography
Especificaciones
35192-74-6
230.3
RUYRDULZOKULPK-UHFFFAOYSA-M
23664777
CCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
C9H19NaO3S
MFCD00025010
sodium nonane-1-sulfonate, sodium 1-nonanesulfonate, 1-nonanesulfonic acid sodium salt, 1-nonanesulfonic acid, sodium salt, sodium nonylsulfonate, sodium 1-nonanesulphonate, ipc-alks-9, 1-eeie>>cea aaeni, c9h19o3s.na, potassium nonane-1-sulfonate
sodium;nonane-1-sulfonate
Especificaciones
0.02 max. (C=0.2 M in water) at 230nm, 0.02 max. (C=0.2 M in water) at 260nm, 0.03 max. (C=0.2 M in water) at 220nm, 0.05 max. (C=0.2 M in water) at 210nm
Authentic
Glass bottle
White
5g
35192-74-6
100.0
C9H19NaO3S
MFCD00025010
Solubility in water: soluble
CCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
230.3
230.3
99+%,
1-Nonanesulfonic acid, sodium salt
2% max. (150°C)
(HPLC, gradient) Passes
>300°C
Anhydrous
99.0
99+%
S(O3Na)(CH2)8CH3
sodium nonane-1-sulfonate, sodium 1-nonanesulfonate, 1-nonanesulfonic acid sodium salt, 1-nonanesulfonic acid, sodium salt, sodium nonylsulfonate, sodium 1-nonanesulphonate, ipc-alks-9, 1-eeie>>cea aaeni, c9h19o3s.na, potassium nonane-1-sulfonate
RUYRDULZOKULPK-UHFFFAOYSA-M
sodium;nonane-1-sulfonate
23664777
Crystalline Powder
Ion Pair Chromatography
Videos
SDS Documentos