Learn More
Ácido 1-naftilacético, 96 %, puede continuar hasta el 4 % de 2-isómero, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081196
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
86-87-3
C12H10O2
186.21
MFCD00004046
PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
1-naphthylacetic acid, 1-naphthaleneacetic acid, 2-naphthalen-1-yl acetic acid, naphthalene-1-acetic acid, transplantone, phyomone, planofix, 1-naphthalene acetic acid, fruitone n, stop-drop
6862
CHEBI:32918
2-(naphthalen-1-yl)acetic acid
OC(=O)CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
86-87-3
C12H10O2
186.21
MFCD00004046
PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
1-naphthylacetic acid, 1-naphthaleneacetic acid, 2-naphthalen-1-yl acetic acid, naphthalene-1-acetic acid, transplantone, phyomone, planofix, 1-naphthalene acetic acid, fruitone n, stop-drop
6862
CHEBI:32918
2-(naphthalen-1-yl)acetic acid
OC(=O)CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
1-Naphthylacetic acid is used as a plant growth regulator and for plant tissue culture. It is used for the vegetative propagation of plants from stem and leaf cutting, abscission promoter and substrate for auxin inducers of specific plant enzymes. Further, it stimulates root formation in cuttings of woody and herbaceous plants. It is also used to prevent premature flower and fruit drop. It is also employed to control regrowth of tree sprouts after trimminguse. In addition to this, it is used in ornaments and serves as an ingredient in many commercial plant rooting horticultural products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-ácido naftilacético se utiliza como regulador del crecimiento de plantas y para el cultivo de tejidos vegetales. Se utiliza para la propagación vegetativa de plantas a partir de corte de tallos y hojas, promotor de abscisión y sustrato para inductores de auxinas de enzimas vegetales específicas. Además, estimula la formación de raíces en esquejes de plantas leñosas y herbáceas. También se utiliza para prevenir la caída prematura de la flor y la fruta. También se emplea para controlar el rebrote de retoños de árboles después de la poda. Además de esto, se utiliza en ornamentos y sirve como ingrediente en muchos productos hortícolas comerciales de siembra.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua, etanol, acetona, cloroformo y éter.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Naphthylacetic acid
Punto de fusión 126°C to 133°C
Cantidad 50 g
Beilstein 1308415
Índice Merck 14,6371
Información de solubilidad Slightly soluble in water,ethanol,acetone,chloroform and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 96%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Puede contener hasta un 4 % de 2 isómero