Learn More
Ácido 1-naftilacético, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Botella de plástico
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Naphthylacetic acid |
% mín. CAS | 94.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 126.0°C to 133.0°C |
Color | Beige o blanco a amarillo |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (GC) |
Envase | Botella de plástico |
Cantidad | 500 g |
Beilstein | 09, 666 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Naphthylacetic acid
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.