Learn More
1-Naftil fosfato, hidrato de sal disódica, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4090121
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
207569-06-0, 2183-17-7
C10H7Na2O4P
268.12
MFCD00041007
QYURIFWAOPAPAJ-UHFFFAOYSA-L
1-naphthyl phosphate disodium salt hydrate, sodium naphthalen-1-yl phosphate hydrate, disodium 1-naphthyl phosphate hydrate, disodium hydrate naphthalen-1-yl phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h7o4p.2na.h2o, 1-naphthyl?phosphate?disodium?salt?hydrate, 1-naphthyl phosphate disodium salt monohydrate, dihydrogen naphthyl phosphate, oxamethane, sodium salt, sodium salt
24212014
disodio; naftalen-1-il fosfato; hidrato
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
207569-06-0, 2183-17-7
C10H7Na2O4P
268.12
MFCD00041007
QYURIFWAOPAPAJ-UHFFFAOYSA-L
1-naphthyl phosphate disodium salt hydrate, sodium naphthalen-1-yl phosphate hydrate, disodium 1-naphthyl phosphate hydrate, disodium hydrate naphthalen-1-yl phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h7o4p.2na.h2o, 1-naphthyl?phosphate?disodium?salt?hydrate, 1-naphthyl phosphate disodium salt monohydrate, dihydrogen naphthyl phosphate, oxamethane, sodium salt, sodium salt
24212014
disodio; naftalen-1-il fosfato; hidrato
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Naphthyl phosphate, disodium salt hydrate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.13
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Naphthyl phosphate, disodium salt hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.