Learn More
1-Naftil isocianato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2695886
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
86-84-0
BDQNKCYCTYYMAA-UHFFFAOYSA-N
1-naphthyl isocyanate, naphthalene, 1-isocyanato, alpha-naphthyl isocyanate, isocyanatonaphthalene, 1-naphthylisocyanate, 1-isocyanato-naphthalene, unii-5lh2p0691e, 1-isocyanatonapthalene, isocyanic acid 1-naphthyl ester, isocyanic acid, 1-naphthyl ester
66589
1-isocianatonaftaleno
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2N=C=O
86-84-0
BDQNKCYCTYYMAA-UHFFFAOYSA-N
1-naphthyl isocyanate, naphthalene, 1-isocyanato, alpha-naphthyl isocyanate, isocyanatonaphthalene, 1-naphthylisocyanate, 1-isocyanato-naphthalene, unii-5lh2p0691e, 1-isocyanatonapthalene, isocyanic acid 1-naphthyl ester, isocyanic acid, 1-naphthyl ester
66589
1-isocianatonaftaleno
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2N=C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Naphthyl isocyanate
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 4°C
Densidad 1.1800g/mL
Punto de ebullición 269°C to 270°C
Temperatura de inflamación 135°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H7NO
Índice de refracción 1.6324 to 1.6344
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 6492
Gravedad específica 1.18
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in toluene,chloroform,ether,decomposes in alcohols
Peso molecular (g/mol) 169.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Naphthyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.