Learn More
Isocianato de 1-naftilo, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023539
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
86-84-0
C11H7NO
MFCD00003881
BDQNKCYCTYYMAA-UHFFFAOYSA-N
1-naphthyl isocyanate, naphthalene, 1-isocyanato, alpha-naphthyl isocyanate, isocyanatonaphthalene, 1-naphthylisocyanate, 1-isocyanato-naphthalene, unii-5lh2p0691e, 1-isocyanatonapthalene, isocyanic acid 1-naphthyl ester, isocyanic acid, 1-naphthyl ester
66589
1-isocianatonaftaleno
86-84-0
C11H7NO
MFCD00003881
BDQNKCYCTYYMAA-UHFFFAOYSA-N
1-naphthyl isocyanate, naphthalene, 1-isocyanato, alpha-naphthyl isocyanate, isocyanatonaphthalene, 1-naphthylisocyanate, 1-isocyanato-naphthalene, unii-5lh2p0691e, 1-isocyanatonapthalene, isocyanic acid 1-naphthyl ester, isocyanic acid, 1-naphthyl ester
66589
1-isocianatonaftaleno
1-Naphthyl isocyanate is used in the preparation of cationic aromatic urethane. It is useful for the study of cholangiolitic hepatotoxicity in laboratory animals. It is also employed as separate enantiomers of beta-blockers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el isocianato de 1-naftilo se utiliza en la preparación de uretano aromático catiónico. Es útil para el estudio de la hepatotoxicidad colangiolítica en animales de laboratorio. También se emplea como enantiómeros separados de los betabloqueantes.
Solubilidad
miscible con alcohol, cloroformo y éter dietílico.
Nota
sensible a la humedad y a la luz. Incompatible con alcoholes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Naphthyl isocyanate
Punto de fusión 4°C
Densidad 1.177
Punto de ebullición 269°C
Temperatura de inflamación 135°C
Olor Irritating
Índice de refracción 1.6335
Cantidad 1 g
Número UN UN2206
Beilstein 742779
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,6410
Información de solubilidad Miscible with alcohol,chloroform and diethyl ether.
SMILES O=C=NC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 169.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.18
Porcentaje de pureza 98%