Learn More
1-Naftol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10417330
43.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
90-15-3
C10H8O
144.17
MFCD00003930
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern
7005
CHEBI:10319
naftalen-1-ol
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
90-15-3
C10H8O
144.17
MFCD00003930
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern
7005
CHEBI:10319
naftalen-1-ol
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O
1-naftol, +99 %, C10H8O, número CAS-90-15-3, 1-hidroxinaftaleno, 1-naftalenol, 1-naftol, alfa-naftol, basf ursol ern, fouramine ern, fourrine ern, furro er, naftol, tertral ern, 100 g, 06, 596, de 278,0 °C a 280,0 °C, 100,0, 99,0, CHEBI:10319, beige grisáceo a marrón, 201-969-4, 125 °C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Naphthol
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 95.0°C to 97.0°C
Color De beis-gris a marrón
Punto de ebullición 278.0°C to 280.0°C
Temperatura de inflamación 125°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7OH
Cantidad 500 g
Beilstein 06, 596
Índice Merck 15, 6468
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,alcohol and ether,freely soluble in chloroform,alkali hydroxide,solutions
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Copos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Naphthol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.