Learn More
Ácido 1-naftoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080655
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
86-55-5
C11H8O2
172.183
MFCD00004007
LNETULKMXZVUST-UHFFFAOYSA-N
1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 1-carboxynaphthalene, naphthoic acid, alpha-naphthoic acid, naphthalenecarboxylic acid, carboxynaphthalene, alpha-naphthylcarboxylic acid, naphthalene-alpha-carboxylic acid, unii-2niv4o66bh
6847
CHEBI:36466
ácido naftaleno-1-carboxílico
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C(=O)O
86-55-5
C11H8O2
172.183
MFCD00004007
LNETULKMXZVUST-UHFFFAOYSA-N
1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 1-carboxynaphthalene, naphthoic acid, alpha-naphthoic acid, naphthalenecarboxylic acid, carboxynaphthalene, alpha-naphthylcarboxylic acid, naphthalene-alpha-carboxylic acid, unii-2niv4o66bh
6847
CHEBI:36466
ácido naftaleno-1-carboxílico
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C(=O)O
1-Naphthoic acid is used as an intermediate for the synthesis of pharmaceuticals, photochemicals, plant growth hormones, dyes and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 1-naftoico se utiliza como intermedio para la síntesis de productos farmacéuticos, fotoquímicos, hormonas de crecimiento vegetal, colorantes y otros compuestos orgánicos.
Solubilidad
Fácilmente soluble en alcohol caliente y éter. Ligeramente soluble en agua caliente.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Naphthoic acid
Punto de fusión 160°C to 162°C
Densidad 1.398
Punto de ebullición >300°C
Temperatura de inflamación 195°C (383°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1908896
Índice Merck 14,6381
Información de solubilidad Freely soluble in hot alcohol and ether. Slightly soluble in hot water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 98%