Learn More
1-Naftalenotilamina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043935
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
118-31-0
C11H12N
158.22
MFCD00004048
NVSYANRBXPURRQ-UHFFFAOYSA-O
1-naphthalenemethylamine, 1-naphthalenemethanamine, 1-naphthylmethylamine, 1-aminomethyl naphthalene, 1-naphthalenemethyl amine, c-naphthalen-1-yl-methylamine, 1-naphthylmethanamine, 1-aminomethylnaphthalene, naphthylmethylamine, 1-naphthylmethyl amine hydrochloride
8355
naftalen-1-ilmetanamina
[NH3+]CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
118-31-0
C11H12N
158.22
MFCD00004048
NVSYANRBXPURRQ-UHFFFAOYSA-O
1-naphthalenemethylamine, 1-naphthalenemethanamine, 1-naphthylmethylamine, 1-aminomethyl naphthalene, 1-naphthalenemethyl amine, c-naphthalen-1-yl-methylamine, 1-naphthylmethanamine, 1-aminomethylnaphthalene, naphthylmethylamine, 1-naphthylmethyl amine hydrochloride
8355
naftalen-1-ilmetanamina
[NH3+]CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
1-Naphthalenemethylamine is used to increase the induced circular dichroism (ICD) magnitude exhibited by poly[(4-carboxyphenyl)acetylene]. Further, it reacts with monomethoxypoly(ethylene glycol) succinimido carbonate to prepare carbamate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-naftalenitilamina se usa para aumentar la magnitud del dicromismo circular inducido (CIE) que exhibe el poli[(4-carboxifenil)acetileno]. Además, reacciona con el carbonato succinimido de monometoxipoli(etilenoglicol) para preparar carbamato.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter y disulfuro de carbono.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes y cloroformatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Naphthalenemethylamine
Densidad 1.075
Punto de ebullición 289°C to 292°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.643
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 2206459
Sensibilidad Air sensitive; May form a precipitate
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ether and carbon disulfide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.22
Porcentaje de pureza ≥98%