Learn More
Tetrafluoroborato de 1-n-hexil-3-metilimidazolio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030021
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
244193-50-8
C10H19BF4N2
254.08
MFCD03095459
MFXLOVLEQJRXFP-UHFFFAOYSA-N
1-hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, hmimbf4, c6mim bf4, acmc-1ckkl, hmim bf4, hmim+bf4, dsstox_cid_29108, dsstox_rid_83327, dsstox_gsid_49252
2734179
1-hexil-3-metilimidazol-3-io; tetrafluoroborato
F[B-](F)(F)F.CCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
244193-50-8
C10H19BF4N2
254.08
MFCD03095459
MFXLOVLEQJRXFP-UHFFFAOYSA-N
1-hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, hmimbf4, c6mim bf4, acmc-1ckkl, hmim bf4, hmim+bf4, dsstox_cid_29108, dsstox_rid_83327, dsstox_gsid_49252
2734179
1-hexil-3-metilimidazol-3-io; tetrafluoroborato
F[B-](F)(F)F.CCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Punto de fusión -81°C
Densidad 1.149
Índice de refracción 1.43
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.08
Porcentaje de pureza 99%