Learn More
Tetrafluoroborato de 1-n-decil-3-metilimidazolio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15494846
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
244193-56-4
C14H27BF4N2
310.19
MFCD09038853
QGUMDWFYJYXDTH-UHFFFAOYSA-N
1-decyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, dsstox_cid_27891, dsstox_rid_82644, dsstox_gsid_47915, ksc200g6n, c10mim bf4, 1-decyl-3-me-thylimidazolium tetrafluoroborate
11461044
1-decyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium; tetrafluoroboranuide
F[B-](F)(F)F.CCCCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
244193-56-4
C14H27BF4N2
310.19
MFCD09038853
QGUMDWFYJYXDTH-UHFFFAOYSA-N
1-decyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, dsstox_cid_27891, dsstox_rid_82644, dsstox_gsid_47915, ksc200g6n, c10mim bf4, 1-decyl-3-me-thylimidazolium tetrafluoroborate
11461044
1-decyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium; tetrafluoroboranuide
F[B-](F)(F)F.CCCCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio en el sector farmacéutico.
Notas
Sensible a la humedad, almacenar alejado de la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-n-Decyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Color Amarillo
Índice de refracción 1.444
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido