Learn More
Tetrafluoroborato de 1-n-decil-3-metilimidazolio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Descripción
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio en el sector farmacéutico.
Notas
Sensible a la humedad, almacenar alejado de la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Se emplea como intermedio en el sector farmacéutico.
Notas
Sensible a la humedad, almacenar alejado de la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-n-Decyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate |
Color | Amarillo |
Índice de refracción | 1.444 |
Cantidad | 5 g |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.18 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Líquido |