missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-n-Butilo-4-clorobenceno, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7027408
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
15499-27-1
C10H13Cl
168.664
MFCD00051926
SKNUPXIXICTRJE-UHFFFAOYSA-N
4-butylchlorobenzene, 4-n-butylchlorobenzene, 1-n-butyl-4-chlorobenzene, p-clorobutylbenzene, 4-chlorophenylbutane, acmc-209dbt, 4-n-butyl-chlorobenzene, 4-butyl-1-chlorobenzene, 1-chloro-4-butylbenzene, benzene, 1-butyl-4-chloro
524314
1-Butilo-4-clorobenceno
CCCCC1=CC=C(C=C1)Cl
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
15499-27-1
C10H13Cl
168.664
MFCD00051926
SKNUPXIXICTRJE-UHFFFAOYSA-N
4-butylchlorobenzene, 4-n-butylchlorobenzene, 1-n-butyl-4-chlorobenzene, p-clorobutylbenzene, 4-chlorophenylbutane, acmc-209dbt, 4-n-butyl-chlorobenzene, 4-butyl-1-chlorobenzene, 1-chloro-4-butylbenzene, benzene, 1-butyl-4-chloro
524314
1-Butilo-4-clorobenceno
CCCCC1=CC=C(C=C1)Cl

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-n-Butyl-4-chlorobenzene
Beilstein 1860506
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.67
Porcentaje de pureza 97%
Densidad 1
Punto de ebullición 225°C to 228°C
Cantidad 5 g
Índice de refracción 1.5098
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'