Learn More
Tetrafluoroborato de 1-n-butilo-3-metilimidazolio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate is an ionic liquid used for various reactions such as hydrogenations, asymmetric hydrogenations proceed in higher enantioselectivity than in homogeneous phase. It is also used in Suzuki cross-coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafluoroborato de 1-n-butilo-3-metilimidazolio es un líquido iónico utilizado para diversas reacciones como las hidrogenaciones, las hidrogenaciones asimétricas que se producen en una enantioselectividad más alta que en la fase homogénea. También se usa en el acoplamiento cruzado de Suzuki.
Solubilidad
Miscible con acetona, acetonitrilo, acetato de etilo, alcohol isopropílico y cloruro de metileno. No miscible con hexano, tolueno y agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El tetrafluoroborato de 1-n-butilo-3-metilimidazolio es un líquido iónico utilizado para diversas reacciones como las hidrogenaciones, las hidrogenaciones asimétricas que se producen en una enantioselectividad más alta que en la fase homogénea. También se usa en el acoplamiento cruzado de Suzuki.
Solubilidad
Miscible con acetona, acetonitrilo, acetato de etilo, alcohol isopropílico y cloruro de metileno. No miscible con hexano, tolueno y agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate |
Densidad | 1.21 |
Temperatura de inflamación | None |
Índice de refracción | 1.422 |
Cantidad | 10 g |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Miscible with acetone,acetonitrile,ethyl acetate,isopropyl alcohol and methylene chloride. Immiscible with hexane,toluene and water. |
Nombre IUPAC | 1-butilo-3-metilimidazol-3-io;tetrafluoroborato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.03 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |