Learn More
Dicianamida de 1-n-butil-3-metilimidazolio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7053143
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
448245-52-1
C10H15N5
205.265
MFCD07784457
ICIVTHOGIQHZRY-UHFFFAOYSA-N
1-butyl-3-methylimidazolium dicyanamide, 1-butyl-3-methylimidazolium dicyamide, 1-butyl-3-methylimidazolium; dicyanoazanide, bmim dca, dsstox_cid_27886, dsstox_rid_82639, dsstox_gsid_47910, c4mim; dicyanoazanide, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium cyanoimino methylidene azanide, 1-butyl-3-methylimidazolium; cyanoimino methylidene azanide
11171745
1-butil-3-metilimidazol-3-io; cianoiminometilidenoazanida
CCCCN1C=C[N+](=C1)C.C(=[N-])=NC#N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
448245-52-1
C10H15N5
205.265
MFCD07784457
ICIVTHOGIQHZRY-UHFFFAOYSA-N
1-butyl-3-methylimidazolium dicyanamide, 1-butyl-3-methylimidazolium dicyamide, 1-butyl-3-methylimidazolium; dicyanoazanide, bmim dca, dsstox_cid_27886, dsstox_rid_82639, dsstox_gsid_47910, c4mim; dicyanoazanide, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium cyanoimino methylidene azanide, 1-butyl-3-methylimidazolium; cyanoimino methylidene azanide
11171745
1-butil-3-metilimidazol-3-io; cianoiminometilidenoazanida
CCCCN1C=C[N+](=C1)C.C(=[N-])=NC#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.26
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido