missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromuro de 1-n-butil-3-metilimidazolio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Descripción
It is an ionic liquid used in a Heck reaction. It is also used in assessing the factors responsible for ionic liquid toxicity to aquatic organisms via quantitative structure-property relationship modeling
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un líquido iónico utilizado en una reacción Heck. También se utiliza en la evaluación de los factores responsables de la toxicidad líquida iónica para los organismos acuáticos a través del modelado de relación estructura-propiedad cuantitativo.
Solubilidad
Miscible en agua, metanol y diclorometano. No miscible en acetona, tolueno, acetato de etilo y éter dietílico.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Es un líquido iónico utilizado en una reacción Heck. También se utiliza en la evaluación de los factores responsables de la toxicidad líquida iónica para los organismos acuáticos a través del modelado de relación estructura-propiedad cuantitativo.
Solubilidad
Miscible en agua, metanol y diclorometano. No miscible en acetona, tolueno, acetato de etilo y éter dietílico.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-n-Butyl-3-methylimidazolium bromide |
Punto de fusión | 65°C to 75°C |
Cantidad | 5 g |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Miscible in water,methanol and dichloromethane. Immiscible in acetone,toluene,ethyl acetate and diethyl ether. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.12 |
Porcentaje de pureza | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'