Learn More
1-(Methylsulfonyl)-4-nitrobenzene, 95%, Maybridge
Marca:  Maybridge RH00770EA
Detalles adicionales : CAS : 2976-30-9 Peso : 0.06000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 10g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10405332
  • 148.40€ / 10 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 29-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
2976-30-9
201.196
XONGBDXIFQIQBN-UHFFFAOYSA-N
258434
CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
C7H7NO4S
MFCD00047803
1-methylsulfonyl-4-nitrobenzene, methyl 4-nitrophenyl sulfone, sulfone, methyl p-nitrophenyl, 1-methanesulfonyl-4-nitrobenzene, 4-methylsulfonylnitrobenzene, methyl p-nitrophenyl sulfone, 4-methylsulfonyl nitrobenzene, benzene, 1-methylsulfonyl-4-nitro, 4-methylsulfonyl nitro benzene, 1-methylsulphonyl-4-nitrobenzene
1-methylsulfonyl-4-nitrobenzene
Especificaciones
10g
Amber Glass Bottle
97.0
C7H7NO4S
MFCD00047803
XONGBDXIFQIQBN-UHFFFAOYSA-N
1-methylsulfonyl-4-nitrobenzene
258434
97%
1-(Methylsulfonyl)-4-nitrobenzene
2976-30-9
95%
CH3SO2C6H4NO2
1-methylsulfonyl-4-nitrobenzene, methyl 4-nitrophenyl sulfone, sulfone, methyl p-nitrophenyl, 1-methanesulfonyl-4-nitrobenzene, 4-methylsulfonylnitrobenzene, methyl p-nitrophenyl sulfone, 4-methylsulfonyl nitrobenzene, benzene, 1-methylsulfonyl-4-nitro, 4-methylsulfonyl nitro benzene, 1-methylsulphonyl-4-nitrobenzene
CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
201.196
201.2
Videos
SDS Documentos