Learn More
1-(Metilsulfonilo)-4-nitrobenceno, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-(Methylsulfonyl)-4-nitrobenzene |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula lineal | CH3SO2C6H4NO2 |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.20 |
Porcentaje de pureza | 97% |